3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10406-1G PC10406-5G
APOSPC10406-1GEA 436 DKK
APOSPC10406-1G APOSPC10406-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formel: C₈H₅F₆NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01935138
CAS-nummer: 39213-22-4