α,α,α-Trifluor-p-toluidin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Aminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)aniline, Leflunomide impurity A
PC1040-1KG PC1040-250G
APOSPC1040-1KGEA 1310 DKK
APOSPC1040-1KG APOSPC1040-250G
α,α,α-Trifluor-p-toluidin 97%
α,α,α-Trifluor-p-toluidin
Precursor to 2-(4-aminophenyl)-substituted tetrahydropyrimidines & imidazolines
Formel: C₇H₆F₃N
Molekylvægt: 161.13 g/mol
Kogepunkt: 118 °C/60mmHg
Smeltepunkt: 7…9 °C
Massefylde: 1.283 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064396
CAS-nummer: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III