2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Trifluoroacetyl)thiophene
PC10396-1G PC10396-5G PC10396-250MG
APOSPC10396-1GEA 743 DKK
APOSPC10396-1G APOSPC10396-5G APOSPC10396-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene 98%
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene
Formel: C₆H₅ClOS
Molekylvægt: 180.15 g/mol
Kogepunkt: 163…165 °C
Massefylde: 1.403 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 59 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00041427
CAS-nummer: 651-70-7
UN nummer: 1993
ADR: 3 III