2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)pyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC10388-1G PC10388-5G
APOSPC10388-1GEA 350 DKK
APOSPC10388-1G APOSPC10388-5G
2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)pyridin
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Molekylvægt: 215.99 g/mol
Kogepunkt: 194…196 °C
Smeltepunkt: 44383 °C
Massefylde: 2.008 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042245
CAS-nummer: 55304-75-1
EINECS: 259-585-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III