β-Chlor-4'-Fluorpropiophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4′-fluoropropiophenone, 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
PC10384-100G PC10384-25G PC10384-5G
APOSPC10384-100GEA 994 DKK
APOSPC10384-100G APOSPC10384-25G APOSPC10384-5G
β-Chlor-4'-Fluorpropiophenon
β-Chlor-4'-Fluorpropiophenon
Formel: C₉H₈ClFO
Kogepunkt: 100…103 °C/3mmHg
Smeltepunkt: 47…49 °C
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000991
CAS-nummer: 347-93-3
EINECS: 206-475-2