1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)thiourea
PC10383-1G PC10383-5G
APOSPC10383-1GEA 327 DKK
APOSPC10383-1G APOSPC10383-5G
1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
Formel: C₈H₆BrF₃N₂S
Molekylvægt: 299.12 g/mol
Smeltepunkt: 178…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041177
CAS-nummer: 208186-71-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III