3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10382-1G PC10382-5G PC10382-25G
APOSPC10382-1GEA 731 DKK
APOSPC10382-1G APOSPC10382-5G APOSPC10382-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BF₄O₃
Smeltepunkt: 144…149 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07368680
CAS-nummer: 187804-79-1