1,1-Difluoro-2-iodoethane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1038-1G PC1038-5G PC1038-25G
APOSPC1038-1GEA 175 DKK
APOSPC1038-1G APOSPC1038-5G APOSPC1038-25G
1,1-Difluoro-2-iodoethane 97%
1,1-Difluoro-2-iodoethane
Formel: C₂H₃F₂I
Kogepunkt: 86.8…87 °C/740mmHg
Massefylde: 2.18 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 598-39-0