2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10374-1G PC10374-500MG
APOSPC10374-1GEA 4000 DKK
APOSPC10374-1G APOSPC10374-500MG
2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₆F₃N₃O₂
Molekylvægt: 269.18 g/mol
Smeltepunkt: 224…226 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200983
CAS-nummer: 874816-10-1