1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10371-1G PC10371-500MG PC10371-5G
APOSPC10371-1GEA 3050 DKK
APOSPC10371-1G APOSPC10371-500MG APOSPC10371-5G
1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₉F₃N₂OS
Smeltepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00140823
CAS-nummer: 321533-77-1