Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10369-10G PC10369-1G PC10369-5G
APOSPC10369-10GEA 4100 DKK
APOSPC10369-10G APOSPC10369-1G APOSPC10369-5G
Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₉FN₂O₂S
Smeltepunkt: 232…234 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06200922
CAS-nummer: 127918-93-8