2-(4-fluorphenyl)-3-nitropyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10368-10G PC10368-1G PC10368-5G
APOSPC10368-10GEA 0 DKK
APOSPC10368-10G APOSPC10368-1G APOSPC10368-5G
2-(4-fluorphenyl)-3-nitropyridin
2-(4-fluorphenyl)-3-nitropyridin
Formel: C₁₁H₇FN₂O₂
Smeltepunkt: 94…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200968
CAS-nummer: 168267-36-5