1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10366-1G PC10366-25G PC10366-5G PC10366-100G
APOSPC10366-1GEA 110 DKK
APOSPC10366-1G APOSPC10366-25G APOSPC10366-5G APOSPC10366-100G
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
1,4-Difluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200905
CAS-nummer: 141412-60-4