2-Amino-5-(3-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10365-1G PC10365-500MG PC10365-5G
APOSPC10365-1GEA 1630 DKK
APOSPC10365-1G APOSPC10365-500MG APOSPC10365-5G
2-Amino-5-(3-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
2-Amino-5-(3-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Formel: C₁₀H₉FN₄OS
Smeltepunkt: 122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200940
CAS-nummer: 886361-60-0