5-Brom-2-fluorpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10362-100G PC10362-25G PC10362-5G PC10362-500G
APOSPC10362-100GEA 491 DKK
APOSPC10362-100G APOSPC10362-25G APOSPC10362-5G APOSPC10362-500G
5-Brom-2-fluorpyridin 98%
5-Brom-2-fluorpyridin
Formel: C₅H₃BrFN
Molekylvægt: 175.99 g/mol
Kogepunkt: 170…173 °C
Massefylde: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01863742
CAS-nummer: 766-11-0