Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10359-1G PC10359-250MG
APOSPC10359-1GEA 2100 DKK
APOSPC10359-1G APOSPC10359-250MG
Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Formel: C₁₇H₁₅F₃N₄O₂
Molekylvægt: 364.33 g/mol
Smeltepunkt: 179…181 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200917
CAS-nummer: 886762-57-8