4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10357-5G PC10357-1G
APOSPC10357-5GEA 709 DKK
APOSPC10357-5G APOSPC10357-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO
Molekylvægt: 201.15 g/mol
Smeltepunkt: 30…34 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797342
CAS-nummer: 875664-48-5