4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10356-1G PC10356-5G PC10356-250MG
APOSPC10356-1GEA 1080 DKK
APOSPC10356-1G APOSPC10356-5G APOSPC10356-250MG
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₄F₃NO
Molekylvægt: 187.12 g/mol
Smeltepunkt: 117…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797340
CAS-nummer: 320-42-3