4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10355-500MG PC10355-5G PC10355-25G
APOSPC10355-500MGEA 121 DKK
APOSPC10355-500MG APOSPC10355-5G APOSPC10355-25G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₄F₃NO
Molekylvægt: 187.12 g/mol
Smeltepunkt: 171…175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797882
CAS-nummer: 124811-71-8