3-Chloro-2-(1-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10353-1G PC10353-250MG PC10353-5G
APOSPC10353-1GEA 1540 DKK
APOSPC10353-1G APOSPC10353-250MG APOSPC10353-5G
3-Chloro-2-(1-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
3-Chloro-2-(1-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formel: C₇H₈Cl₂F₃N₃
Smeltepunkt: 219…222 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791252
CAS-nummer: 1049743-93-2