6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10350-1G PC10350-5G
APOSPC10350-1GEA 545 DKK
APOSPC10350-1G APOSPC10350-5G
6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₆FNO₃
Smeltepunkt: 298…300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425825
CAS-nummer: 117685-48-0