3-Chlor-5-Fluorbenzylamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1035-5G PC1035-1G
APOSPC1035-5GEA 1140 DKK
APOSPC1035-5G APOSPC1035-1G
3-Chlor-5-Fluorbenzylamin 97%
3-Chlor-5-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₇ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06213787
CAS-nummer: 90390-33-3
UN nummer: 1760
ADR: 8,III