3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10348-1G PC10348-500MG PC10348-5G
APOSPC10348-1GEA 1630 DKK
APOSPC10348-1G APOSPC10348-500MG APOSPC10348-5G
3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formel: C₉H₈F₃NO₃S
Molekylvægt: 267.23 g/mol
Smeltepunkt: 154…157 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001310
CAS-nummer: 115957-22-7