3-Amino-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Amino-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]thio}benzonitrile
PC10347-1G PC10347-500MG PC10347-5G
APOSPC10347-1GEA 4000 DKK
APOSPC10347-1G APOSPC10347-500MG APOSPC10347-5G
3-Amino-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbonitrile
3-Amino-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbonitrile
Formel: C₁₄H₉F₃N₂S
Molekylvægt: 294.3 g/mol
Smeltepunkt: 149…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001303
CAS-nummer: 400751-63-5