2-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]nicotinohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10346-1G PC10346-500MG
APOSPC10346-1GEA 3050 DKK
APOSPC10346-1G APOSPC10346-500MG
2-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]nicotinohydrazide
2-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]nicotinohydrazide
Formel: C₁₀H₁₀F₃N₃OS
MDL Number: MFCD01815167
CAS-nummer: 478247-67-5