Methyl-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Methyl 4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzoate
PC10345-1G
PC10345-250MG
APOSPC10345-1GEA
698
DKK
APOSPC10345-1G
APOSPC10345-250MG
Methyl-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylate
Methyl-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₃FO₃ Smeltepunkt: 71…73 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01568714 CAS-nummer: 454473-78-0 |