2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10336-1G PC10336-25G PC10336-5G
APOSPC10336-1GEA 164 DKK
APOSPC10336-1G APOSPC10336-25G APOSPC10336-5G
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₂
Smeltepunkt: 240…245 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664239
CAS-nummer: 170981-26-7