4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10333-1G PC10333-25G PC10333-5G PC10333-10G
APOSPC10333-1GEA 164 DKK
APOSPC10333-1G APOSPC10333-25G APOSPC10333-5G APOSPC10333-10G
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Formel: C₇H₅BFNO₂
Smeltepunkt: 362…366 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411549
CAS-nummer: 843663-18-3