1-Brom-3-fluor-2-iodbenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10331-5G PC10331-100G PC10331-25G
APOSPC10331-5GEA 164 DKK
APOSPC10331-5G APOSPC10331-100G APOSPC10331-25G
1-Brom-3-fluor-2-iodbenzen 99%
1-Brom-3-fluor-2-iodbenzen
Formel: C₆H₃BrFI
Molekylvægt: 300.8949 g/mol
Kogepunkt: 108…109 °C/10mmHg
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368675
CAS-nummer: 450412-29-0