Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10321-1G PC10321-500MG PC10321-5G
APOSPC10321-1GEA 2070 DKK
APOSPC10321-1G APOSPC10321-500MG APOSPC10321-5G
Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Formel: C₁₃H₇F₅O₄S
Smeltepunkt: 58…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05975127
CAS-nummer: 663175-94-8