Pentafluorophenyl-3-methylbenzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10320-1G PC10320-500MG PC10320-5G
APOSPC10320-1GEA 2070 DKK
APOSPC10320-1G APOSPC10320-500MG APOSPC10320-5G
Pentafluorophenyl-3-methylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3-methylbenzenesulphonate
Formel: C₁₃H₇F₅O₃S
Smeltepunkt: 49…51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05975125
CAS-nummer: 885950-34-5