Pentafluorophenyl-2-nitrobenzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10319-1G PC10319-500MG PC10319-5G
APOSPC10319-1GEA 2070 DKK
APOSPC10319-1G APOSPC10319-500MG APOSPC10319-5G
Pentafluorophenyl-2-nitrobenzenesulphonate
Formel: C₁₂H₄F₅NO₅S
Smeltepunkt: 127…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05975122
CAS-nummer: 885950-33-4