Pentafluorophenyl-4-iodobenzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10317-1G PC10317-5G
APOSPC10317-1GEA 480 DKK
APOSPC10317-1G APOSPC10317-5G
Pentafluorophenyl-4-iodobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-iodobenzenesulphonate
Formel: C₁₂H₄F₅IO₃S
Smeltepunkt: 88…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05975132
CAS-nummer: 885950-39-0