Pentafluorophenyl-3-nitrobenzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10313-1G PC10313-500MG PC10313-5G
APOSPC10313-1GEA 2070 DKK
APOSPC10313-1G APOSPC10313-500MG APOSPC10313-5G
Pentafluorophenyl-3-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3-nitrobenzenesulphonate
Formel: C₁₂H₄F₅NO₅S
Smeltepunkt: 67…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05975121
CAS-nummer: 663175-93-7