Pentafluorophenyl-4-ethylbenzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10312-1G PC10312-500MG PC10312-5G
APOSPC10312-1GEA 2070 DKK
APOSPC10312-1G APOSPC10312-500MG APOSPC10312-5G
Pentafluorophenyl-4-ethylbenzenesulphonate
Formel: C₁₄H₉F₅O₃S
Smeltepunkt: 61…63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05975134
CAS-nummer: 885950-41-4