Pentafluorophenyl-4-tert-butylbenzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10311-1G PC10311-500MG PC10311-5G
APOSPC10311-1GEA 2070 DKK
APOSPC10311-1G APOSPC10311-500MG APOSPC10311-5G
Pentafluorophenyl-4-tert-butylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-tert-butylbenzenesulphonate
Formel: C₁₆H₁₃F₅O₃S
Smeltepunkt: 93…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05975131
CAS-nummer: 885950-38-9