Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10309-1G PC10309-500MG PC10309-5G
APOSPC10309-1GEA 2070 DKK
APOSPC10309-1G APOSPC10309-500MG APOSPC10309-5G
Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Formel: C₁₂H₄F₆O₃S
Smeltepunkt: 104…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05975126
CAS-nummer: 885950-35-6