Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10304-1G PC10304-5G
APOSPC10304-1GEA 1510 DKK
APOSPC10304-1G APOSPC10304-5G
Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Formel: C₁₃H₆ClF₅O₄S
Smeltepunkt: 129…131 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05975152
CAS-nummer: 886361-33-7