Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10302-1G
PC10302-500MG
PC10302-5G
APOSPC10302-1GEA
2070
DKK
APOSPC10302-1G
APOSPC10302-500MG
APOSPC10302-5G
Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Formel:
C₂₁H₂₃F₅O₃S Smeltepunkt: 42…43 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD05975146 CAS-nummer: 886361-20-2 |