Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10300-1G PC10300-500MG PC10300-5G
APOSPC10300-1GEA 2070 DKK
APOSPC10300-1G APOSPC10300-500MG APOSPC10300-5G
Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Formel: C₁₃H₄F₈O₃S
Smeltepunkt: 79…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05975148
CAS-nummer: 886361-24-6