Pentafluorophenyl-1-naphthalenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10299-1G PC10299-500MG PC10299-5G
APOSPC10299-1GEA 2070 DKK
APOSPC10299-1G APOSPC10299-500MG APOSPC10299-5G
Pentafluorophenyl-1-naphthalenesulphonate
Pentafluorophenyl-1-naphthalenesulphonate
Formel: C₁₆H₇F₅O₃S
Smeltepunkt: 102…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05975145
CAS-nummer: 886361-18-8