2-[(3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-[(2-Hydroxy-3,3,3-trifluoroprop-1-yl)thio]benzoic acid
PC10296-1G PC10296-500MG
APOSPC10296-1GEA 7480 DKK
APOSPC10296-1G APOSPC10296-500MG
2-[(3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
2-[(3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₃S
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663825
CAS-nummer: 886361-21-3