3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-4-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10293-1G PC10293-500MG
APOSPC10293-1GEA 4000 DKK
APOSPC10293-1G APOSPC10293-500MG
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-4-fluoroaniline
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-4-fluoroaniline
Formel: C₁₃H₉FN₂O
Smeltepunkt: 153…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425815
CAS-nummer: 220705-28-2