2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10292-1G PC10292-500MG PC10292-5G
APOSPC10292-1GEA 1290 DKK
APOSPC10292-1G APOSPC10292-500MG APOSPC10292-5G
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
Formel: C₇H₁₀ClF₂NO₂
Kogepunkt: 117 °C/1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02082432
CAS-nummer: 478258-79-6