1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10289-1G PC10289-500MG
APOSPC10289-1GEA 6940 DKK
APOSPC10289-1G APOSPC10289-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
Formel: C₁₃H₁₆F₄N₂O
Smeltepunkt: 92…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01871727
CAS-nummer: 453557-80-7