1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10288-1G PC10288-500MG
APOSPC10288-1GEA 6000 DKK
APOSPC10288-1G APOSPC10288-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
Formel: C₁₁H₁₁F₆NO
Smeltepunkt: 79…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01871716
CAS-nummer: 453557-79-4