2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10287-1G PC10287-250MG PC10287-5G
APOSPC10287-1GEA 415 DKK
APOSPC10287-1G APOSPC10287-250MG APOSPC10287-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₄F₃NO₂S
Smeltepunkt: 186…187 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00173295
CAS-nummer: 117724-63-7