5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Chloro-1,6-dihydro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]pyridine-3-carboxylic acid
PC10286-1G PC10286-500MG
APOSPC10286-1GEA 3120 DKK
APOSPC10286-1G APOSPC10286-500MG
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Smeltepunkt: 191…193 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00140108
CAS-nummer: 339024-06-5