4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10281-1G PC10281-500MG PC10281-5G
APOSPC10281-1GEA 4000 DKK
APOSPC10281-1G APOSPC10281-500MG APOSPC10281-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
Formel: C₁₃H₁₀ClF₂NO
Smeltepunkt: 87…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425812
CAS-nummer: 453557-77-2