4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10281-1G
PC10281-500MG
PC10281-5G
APOSPC10281-1GEA
4000
DKK
APOSPC10281-1G
APOSPC10281-500MG
APOSPC10281-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
Formel:
C₁₃H₁₀ClF₂NO Molekylvægt: 269.68 g/mol Smeltepunkt: 87…89 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03425812 CAS-nummer: 453557-77-2 |